安全性情報
73642
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – PEG 400 30% solution
別名:
Crystallization solution 23/Kit-No 82009
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.07 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
73642-100ML-F:
73642-VAR-F:
73642-10ML-F:
73642-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)