Merck
73511
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-4′-(オクタデシルアミノ)スチルベン
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
別名:
4-(オクタデシルアミノ)-4′-ニトロスチルベン, N-オクタデシル-4′-ニトロ-4-スチルベンアミン, OANS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H48N2O2
CAS番号:
分子量:
492.74
Beilstein:
4271699
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
mp
130-132 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
toluene: soluble
蛍光検出
λex 441 nm; λem ~545 nm in toluene
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H48N2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28-33-31-24-20-29(21-25-31)18-19-30-22-26-32(27-23-30)34(35)36/h18-27,33H,2-17,28H2,1H3/b19-18+
InChI Key
AGCWNVFSUWACRE-VHEBQXMUSA-N
その他情報
Lipophilic stilbene-dye for use in mixed-dye Langmuir-Blodgett films as non-linear optical material
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
M.E. Lippitsch et al.
Organic Materials for Non-linear OpticsII, R.A.Hann & D.Bloor eds., 89-89 (1991)