Merck
73494
Sigma-Aldrich
Dy-560 NHS ester
for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H44N4O10S2
CAS番号:
分子量:
768.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
品質水準
形状
solid
蛍光検出
λex 568 nm; λem 588 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
corresponds for coupling to amines
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S(=O)(=O)NCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c5ccc(cc5[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C37H44N4O10S2/c1-5-39(6-2)25-13-16-28-31(22-25)50-32-23-26(40(7-3)8-4)14-17-29(32)37(28)30-18-15-27(24-33(30)53(47,48)49)52(45,46)38-21-11-9-10-12-36(44)51-41-34(42)19-20-35(41)43/h13-18,22-24,38H,5-12,19-21H2,1-4H3
InChI Key
ZVRXEZSQXWSLKP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
73494-BULK:
73494-1MG:
73494-VAR:
試験成績書(COA)