Merck
72543
Sigma-Aldrich
Nitr5/AM
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
別名:
Nitr5テトラキス(アセトキシメチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H47N3O23
CAS番号:
分子量:
973.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C(O)c3cc4OCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C43H47N3O23/c1-25-6-8-32(44(16-39(51)66-20-60-26(2)47)17-40(52)67-21-61-27(3)48)35(12-25)58-10-11-59-36-13-30(43(55)31-14-37-38(65-24-64-37)15-34(31)46(56)57)7-9-33(36)45(18-41(53)68-22-62-28(4)49)19-42(54)69-23-63-29(5)50/h6-9,12-15,43,55H,10-11,16-24H2,1-5H3
InChI Key
KGQNBQFELVBWSX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Nitr 5のアセトキシメチルエステルです。細胞内で細胞質エステラ-ゼによって加水分解されるキレ-ト剤をロ-ドするための試薬。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72543-1MG:
72543-5MG:
72543-BULK:
72543-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.