Merck
70543
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 610 reactive
suitable for fluorescence, BioReagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H45N4NaO11S
CAS番号:
分子量:
764.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90.0% (coupling to amines)
溶解性
DMF: soluble
蛍光検出
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)