スキップする
68530
Pinobanksin
≥95% (HPLC)
別名:
(2R,3R)-3,5,7-トリヒドロキシ-2-フェニル-2,3-ジヒドロ-4H-クロメン-4-オン, (2R,3R)-3,5,7-トリヒドロキシ-2-フェニル-クロマン-4-オン, (2R,3R)-3,5,7-トリヒドロキシフラバノン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 mg
カートの在庫状況を確認する
¥47,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H12O5
CAS番号:
分子量:
272.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91238
¥47,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
InChI key
SUYJZKRQHBQNCA-LSDHHAIUSA-N
General description
Pinobanksin is a flavonoid that is widely available in honey and different propolis.[1][2]
Application
Pinobanksin has been used as a reference standard to identify and measure its presence in eleven different acacia honey samples using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).
Biochem/physiol Actions
Pinobanksin is a potent antioxidant.[1] It displays several anti-cancer properties as an apoptosis inducer, anti-proliferative and antiangiogenic agent in B-cell lymphoma (M12.C3.F6) cells[2] and human umbilical vein endothelial cells, respectively. Pinobanksin also exerts antimicrobial and antifungal properties.[3]
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
9121678666PHL82654
Pinobanksin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
68530
Pinobanksin
Silybin B phyproof® Reference Substance
PHL82654
Silybin B
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)