Merck
63259
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 2,3,4,5,6-pentakis-phosphate
≥90% (HPLC)
別名:
L-myoInositol 1,2,4,5,6-pentakis-phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H17O21P5
CAS番号:
分子量:
580.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17O21P5/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/m0/s1
InChI Key
CTPQAXVNYGZUAJ-CNWJWELYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Inositides have an important impact on diverse areas of cellular regulation.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
63259-BULK:
63259-1MG:
63259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher J Barker et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 645, 1-19 (2010-07-21)
Inositides have an important impact on diverse areas of cellular regulation. However, since this area has grown exponentially from the mid 1980s onwards, many workers find themselves relatively new to the field. In this chapter, we establish a broad foundation