Merck
53404
Atto 465 NHSエステル
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV absorption
λ: 454-460 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O.Nc1ccc2C=C3C=CC(=N)C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1
InChI
1S/C21H20N4O4.ClHO4/c22-15-5-3-13-10-14-4-6-16(23)12-18(14)24(17(13)11-15)9-1-2-21(28)29-25-19(26)7-8-20(25)27;2-1(3,4)5/h3-6,10-12,22H,1-2,7-9,23H2;(H,2,3,4,5)
InChI key
NROCSLJOXCQUHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto蛍光標識は、単分子検出などの高感度用途のためにデザインされています。Atto標識はcis-trans異性化を示さない堅固な構造です。このことから、これらの標識は結合時のスペクトルシフトは最小限に抑えられた高い強度を示します。
Legal Information
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)