Merck
50722
硫酸アンモニウム1 M 溶液
別名:
硫酸アンモニウム 溶液, 添加剤スクリーニング溶液 12/Kit-No 78374
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
指定されたアンモニアレベルに相当する硫酸アンモニウム水溶液
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
適用法令
50722-100ML-F: + 50722-VAR-F: + 50722-1ML-F: + 50722-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)