Merck
46394
Sigma-Aldrich
Fluo 3-AM
suitable for fluorescence
別名:
4-(6-アセトキシメトキシ-2,7-ジクロロ-3-オキソ-9-キサンテニル)-4′-メチル-2,2′(エチレンジオキシ)ジアニリン-N,N,N′,N′-四酢酸 テトラキス(アセトキシメチル) エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H50Cl2N2O23
CAS番号:
分子量:
1129.85
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
溶解性
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
細胞内Ca2+の細胞透過性蛍光指示薬;細胞内で加水分解された場合やCa2+が存在する場合を除いて蛍光を発しません;Fura 2に比べて結合親和性が低いため、高いCa2+過渡電流ピークを測定できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46394-5MG:
46394-BULK:
46394-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)