Merck
42726
Supelco
3-(4,6-Difluorotriazinylamino)-7-methoxycoumarin
≥95% (coupling to amines)
別名:
FAMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8F2N4O3
CAS番号:
分子量:
306.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (coupling to amines)
蛍光検出
λex 340 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
SMILES記法
COc1ccc2C=C(Nc3nc(F)nc(F)n3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H8F2N4O3/c1-21-7-3-2-6-4-8(10(20)22-9(6)5-7)16-13-18-11(14)17-12(15)19-13/h2-5H,1H3,(H,16,17,18,19)
InChI Key
HHJOBSJNFNVLNR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
42726-BULK-F:
42726-10MG-F:
42726-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)