Merck
42716
Sigma-Aldrich
キトサン
Mw 327 kDa
別名:
ポリ(D-グルコサミン), 脱アセチル化キチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
分子量
Mw 327 kDa
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI Key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多価陰イオンのゲルを形成します。乾燥すれば強靭で透明なフィルムとなる、透明溶液を形成します。
特徴および利点
水処理、クロマトグラフィ-、化粧品添加物、テキスタイルの抗菌処理、テキスタイル用の新規繊維、写真用紙、生分解性フィルム、生物医学用機器、およびドラッグデリバリ-分野での薬剤徐放用マイクロカプセルインプラントを含む、さまざまな用途に使用できる生体適合性で抗菌性で環境にやさしいポリ電解質です。
その他情報
Deacetylation ≥ 75 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
42716-BULK:
42716-VAR:
42716-500MG:
42716-100MG:
試験成績書(COA)