Merck
38801
Sigma-Aldrich
N-Biotinyl-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diamine trifluoroacetate salt solution
≥95.0% (TLC), 25 mg/mL in DMSO
別名:
N-{2-[2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy]ethyl}biotinamide trifluoroacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34N4O5S · C2HF3O2
CAS番号:
分子量:
532.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95.0% (TLC)
フォーム
liquid
濃度
25 mg/mL in DMSO
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H34N4O5S.C2HF3O2/c19-5-7-25-9-11-27-12-10-26-8-6-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)21-18(24)22-17;3-2(4,5)1(6)7/h14-15,17H,1-13,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24);(H,6,7)/t14-,15-,17-;/m0./s1
InChI Key
DPUGAEPSVSWENG-HAGMFFOZSA-N
アプリケーション
求核性のビオチン化試薬で、親水性スペーサー/リンカーにより、細胞表面グリコシドとELISA用表面とを結合します
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Sold on the basis of mg solution.
Product 38801-25MG-F contains 25 mg of solution (approximately 23 microliters) of a concentration of 25 mg/mL (~0.5 mg N-biotinyl-3,6,9-trioxundecane 1,11-diamine trifluoroacetate salt). Product 38801-100MG-F contains 100 mg of solution (approximately 91 microliters) of a concentration of 25 mg/mL (~2.5 mg N-biotinyl-3,6,9-trioxundecane 1,11-diamine trifluoroacetate salt).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
38801-BULK-F:
38801-100MG-F:
38801-VAR-F:
38801-25MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katherine D McReynolds et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(3), 625-637 (2002-01-30)
Interactions of recombinant gp120 (rgp120) with non-natural glycosphingolipids (GSLs) and structurally simpler analogues have been studied using a competitive adhesion assay. Conjugates of cellobiosyl ceramide and melibiosyl ceramide were synthetically prepared as water-soluble GSL analogues. These ligands were screened against