Merck
38545
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl] disulfide
≥95.0% (HPLC)
別名:
BASED, N, N′-(Dithiobis-ethylene)bis(4-azido-2-hydroxy-benzamide), N,N′-Bis(4-azidosalicoyl)cystamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H18N8O4S2
CAS番号:
分子量:
474.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSCCNC(=O)c2ccc(cc2O)N=[N+]=[N-])N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H18N8O4S2/c19-25-23-11-1-3-13(15(27)9-11)17(29)21-5-7-31-32-8-6-22-18(30)14-4-2-12(24-26-20)10-16(14)28/h1-4,9-10,27-28H,5-8H2,(H,21,29)(H,22,30)
InChI key
QQZOUYFHWKTGEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for cross linking of proteins; the cross link can be cleaved
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
38545-50MG-F: + 38545-BULK-F: + 38545-10MG-F: + 38545-VAR-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)