安全性情報
38498
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside solution
10 mM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H42O10S
CAS番号:
分子量:
498.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
濃度
10 mM
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
38498-BULK-F:
38498-1ML-F:
試験成績書(COA)