Merck
36035
UV-VIS detectable IEF Marker solution 溶液
pI 10.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
sterility
0.45 μm filtered
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
HPCEおよびIEFゲル用のIEFマーカーとして適しています。
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)