Merck
3399B
BIOEAZEポリエチレン(PE)バッグ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Designed for use with Quick Connect Applications, Double Polybagged
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pkg of 1 bags
volume
10 L , 10000 mL
General description
構成:
ポートP1:001 C-Flex®半透明チューブ(長さ2.5フィート)1本。ピンチクランプ、オス型Quick Connect(1/4インチ)、キャップ付き
ポートP2:001 C-Flex®半透明チューブ(長さ2.5フィート)1本。ピンチクランプ、メス型Quick Connect(1/4インチ)、キャップ付き
ポートP3:投与ポート1基
Packaging
ポリ袋に二重包装
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)