Merck
312061
Sigma-Aldrich
n-Butanol-1-14C
別名:
Butyl-1-14C alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH214CH2OH
CAS番号:
分子量:
74.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
標識化の程度
1-10 mCi per mmol
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC[14CH2]O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
sealed ampule
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)