安全性情報
30887
Sigma-Aldrich
Octyl-α/β-glucoside 10 mM solution
別名:
Octyl D-glucopyranoside solution, Detergent Screening Solution 05/Kit-No 66317
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
詳細
non-ionic
密度
1.00 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
InChI Key
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30887-BULK-F:
30887-1ML-F:
30887-100ML-F:
30887-VAR-F:
試験成績書(COA)