品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EP79, monoclonal
詳細
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
bottle of 1.0 mL predilute (302R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (302R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (302R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (302R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (302R-16)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... NEFL(4747)
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
302R-18-RUO:
302R-15-RUO:
302R-14:
302R-15:
302R-17:
302R-12:
302R-18:
302R-14-RUO:
302R-17-RUO:
302R-11:
302R-16-RUO:
302R-13:
302R-16:
試験成績書(COA)