Merck
28918
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン
for luminescence, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
グレード
for luminescence
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
≥99.5%
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
蛍光検出
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.7
λ: 220 nm Amax: 0.32
λ: 230 nm Amax: 0.11
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.008
λ: 260 nm Amax: 0.003
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trevor James Morgan et al.
PloS one, 10(8), e0136511-e0136511 (2015-08-27)
A reactor was designed and commissioned to study the fast pyrolysis behavior of banagrass as a function of temperature and volatiles residence time. Four temperatures between 400 and 600°C were examined as well as four residence times between ~1.0 and