スキップする
27673
コラゲナーゼ基質
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder, suitable for quantitative collagenase determination
別名:
Z-Gly-Pro-Gly-Gly-Pro-Ala-OH
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥64,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H36N6O9
CAS番号:
分子量:
588.61
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
235-973-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6039452
¥64,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コラゲナーゼ基質, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H36N6O9/c1-17(26(39)40)31-25(38)20-10-6-12-33(20)22(35)14-28-21(34)13-29-24(37)19-9-5-11-32(19)23(36)15-30-27(41)42-16-18-7-3-2-4-8-18/h2-4,7-8,17,19-20H,5-6,9-16H2,1H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,30,41)(H,31,38)(H,39,40)/t17-,19-,20-/m0/s1
InChI key
YMMPZCZOLKBHAP-IHPCNDPISA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
2766727674SML2836
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
27673-BULK: + 27673-VAR: + 27673-1G: + 27673-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)