スキップする
19337
ハリエニシダUlex europaeus由来レクチン-Atto 488標識
別名:
ハリエニシダUlex europaeus凝集素-Atto 488標識
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 μg
カートの在庫状況を確認する
¥156,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
¥156,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
storage temp.
−20°C
Application
Atto labels are designed for high sensitivity applications including fluorescence microscopy, flow cytometry, fluorescence in situ hybridization (FISH), receptor binding assays, or enzyme assays. Ulex europaeus agglutinin-Atto 488 conjugate, a green-emitting donor, may be used as FRET partner and as a marker of lectin binding.
Legal Information
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L8262L9006L8146
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
-
description
-
description
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
19337-0.5MG-BULK: + 19337-VAR: + 19337-0.5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)