Merck
18892
Octyl β-D-1-thiomaltoside
≥99.0% (TLC)
別名:
Octyl β-D-1-thiomaltopyranoside
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H38O10S
CAS番号:
分子量:
470.57
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥99.0% (TLC)
mol wt
470.57 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
5-8 (1 % (w/v) in H2O)
λ
1 % (w/v) in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.20, λ: 280 nm Amax: ≤0.15
SMILES string
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-31-20-17(27)15(25)18(12(10-22)29-20)30-19-16(26)14(24)13(23)11(9-21)28-19/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
InChI key
JHBBNAKIOKQRJS-NQXZFOFXSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
18892-1G: + 18892-BULK: + 18892-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)