Merck
15931
Sigma-Aldrich
ヘキサエチレングリコールモノドデシルエーテル 溶液
別名:
Hexaethyleneglycol monododecyl ether solution, Detergent Screening Solution 18/Kit-No 66317
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
non-ionic
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)