Merck
14340C
SAFC
EX-CELL® 325 PF CHO CHO細胞用無血清培地
protein free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
for research or for further manufacturing use
without L-glutamine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: 3.45 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
phenol red: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL™ 325 PF CHOは、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞の増殖用として開発されたタンパク質不含培地です。分子量の大きな高分子を含んでいませんので、EX-CELL 325 PF CHOは、細胞から分泌されたタンパク質の単離や精製を促進します。EX-CELL 302 無血清培地(製品番号14324C、14326C)で増殖したCHO細胞は、詳細な順化のステップを経なくても、タンパク質不含の培地にそのまま移すことができます。この培地は、L-グルタミン、プリン、ピリミジンのいずれも含んでいませんので、特殊なCHO細胞株(グルタミンシンセターゼ[GS System™]やDHFR-といった選択系)の培養に適しています。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14340C-PROC:
14340C-500ML:
14340C-100MLST:
14340C-1LEVAST:
14340CPROC:
14340C-BULK:
14340C-PH:
14340C-1000ML:
14340C-1LPEST:
14340C-1LSTAB:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Sapan J Patel et al.
Electrophoresis, 38(3-4), 417-428 (2016-11-03)
The mechanisms underlying the aberrant growth and interactions between cells are not understood very well. The pre-B acute lymphoblastic leukemia cells directly obtained from an adult patient grow very poorly or do not grow at all at low density (LD)
資料
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
すべて表示