Merck
1336R
Millipore
BIOEAZE接続セット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
詳細
Designed for use with Quick Connect Applications with Male and Female Quick Connects with Caps, Double Polybagged
無菌性
sterile; γ-irradiated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
001 C-Flex®半透明チューブ(サイズ15、長さ10フィート)1本。Quick Connect(1/4インチ)、キャップ付き
包装
ポリ袋に二重包装
法的情報
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC