スキップする
11615
アゾカゼイン ナトリウム塩
lyophilized
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
MDL number:
biological source
bovine
assay
98.0-102.0% NaOH basis (1 M, titration)
form
fibers
quality
lyophilized
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: easily soluble
Application
11610 Azo-Caseinの文献をご参照下さい。
Other Notes
販売に制約がある場合があります。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
11615-BULK-F: + 11615-1G-F: + 11615-5G-F: + 11615-VAR-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)