安全性情報
112A-GS
Sigma-Aldrich
CADMEC Growth Supplement without Antibiotics (30ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Added to Basal Medium to create Growth Medium
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
法的情報
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Jan Code
112A-GS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)