assay
≥90.0% (HPLC)
form
(Report result)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, >90%, 604 nm, >90%
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 598-604 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
General description
Atto 594は、タンパク質とオリゴヌクレオチド用の新規標識であり、分子吸収(120.000)と量子収量(0.85)が高いだけではなく、励起極大と発光極大の間で十分なストークスシフトが認められます。Atto 594は光安定性が高いという特徴を持ち、親水性がきわめて高く、水溶性に優れています。
Legal Information
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)