Merck
07768
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol
≥98.0% (TLC)
別名:
(2S,3R,4E)-4-Icosasphingenine, 20-Carbon-sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol, D-erythro-Sphingosine (d20:1), D-erythro-Sphingosine C-20, Eicosaphingenine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H41NO2
CAS番号:
分子量:
327.55
Beilstein:
3547228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
アッセイ
≥98.0% (TLC)
組成
carbon content, 71.9-74.7%
nitrogen content, 4.1-4.5%
脂質タイプ
sphingolipids
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChI Key
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07768-VAR:
07768-10MG:
07768-50MG:
07768-BULK:
試験成績書(COA)