グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
形状
crystals
品質
crystallized
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
損失
53-57% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Nanoscale Stabilization Mechanism of Sodium Sulfate Decahydrate at Polyelectrolyte Interfaces: Discusses the stabilization mechanisms at the nanoscale, providing insights into sodium sulfate decahydrate′s applications in polyelectrolyte-enhanced processes, relevant in materials science and engineering (Akamo et al., 2024).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71970-BULK:
71970-1KG:
71970-VAR:
試験成績書(COA)