Merck
208620
Sigma-Aldrich
モレキュラーシーブ, 5 Å
beads, 8-12 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
形状
beads
粒径
8-12 mesh
ポアサイズ
5 Å
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モレキュラーシーブス5Åは、8~12メッシュの範囲の粒子サイズのビーズの形をしています。その化学組成はCa/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12]·xH2Oです。吸着剤として広く採用されています。構造的に多様なα、β-不飽和エステルの合成を改善することが報告されています。また、小さなアルキンの有望なスカベンジャーです。アルキンのメタセシス反応中に形成される2-ブチン副産物を効果的に除去します。
モレキュラーシーブスは、シリカとアルミナの四面体の三次元相互接続ネットワークを持つ結晶性金属アルミノケイ酸塩です。加熱によりこのネットワークから水和の天然水を除去し、特定のサイズの分子を選択的に吸着する均一な空洞を生成します。5A型は、ナトリウムカチオンの代わりに二価のカルシウムイオンを持ち、有効径が5Åを超える分子(例えば、全ての4炭素環およびイソ化合物)を排除する、約5Åの開口部があります。モレキュラーシーブスは、次のような化合物を吸着できます。n-ブタン、n-ブチルアルコール、プロパン、ドコサンおよびジクロロジフルオロメタン。
モレキュラーシーブスを選択:
1. ある分子が他の分子より優先される選択吸着は、孔径およびメッシュサイズにより決まります。
2. 特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が大きいほど、動的能力が大きくなります。
3. 吸着速度および分離の尖鋭度は、主として粒子サイズおよびカラム充填により決まります。粒子サイズが小さいと、分離の尖鋭度が最適化されます。
4. 液体は、最も溶けにくい溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5. 極性の高い溶媒は容易に吸着されます。ヒドロキシ基を持つまたは酸素を含む化合物は、強力に吸着されます。
6. 同等の化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7. 同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着性が高くなります。
再生または活性化:
飽和した分子ふるいは、再生によって元の能力を取り戻します。再生の原則として、きわめて低い平衡容量に相当するように吸着剤周囲状態が変化します。一般に、吸着の平衡容量と再生の差が大きいほど、再生は迅速で完全となります。
分子ふるいは4通りの方法のいずれかで再生できます
1. 加熱再活性化 – シリカの最大再生温度は300℃です。
2. 減圧再活性化。
3. 通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4. 流体中の高濃度の分子をベッドに通して吸着剤を置換します。
アプリケーション
モレキュラーシーブス5Åは以下のプロセスに使用することができます:
  • 分枝鎖および環状炭化水素からのノルマルパラフィンの分離。
  • 天然ガスからの硫化水素、二酸化炭素、メルカプタンの除去。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
208620-VAR:
208620-BULK:
208620-5KG:
208620-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu-Han Su et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(58), 6528-6530 (2013-06-14)
A range of terminal alkenes smoothly underwent palladium-catalyzed oxidative alkoxycarbonylation with carbazates under an oxygen atmosphere to afford structurally diverse α,β-unsaturated esters in moderate to good yields with excellent regioselectivity and E selectivity.
Multidentate Triphenolsilane-Based Alkyne Metathesis Catalysts.
Yang H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(5), 885-890 (2013)