グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (calc. to the dried substance)
形状
crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤10 mg/kg heavy metals (as Pb)
≤200 mg/kg free alkali (as NaOH)
≤300 mg/kg free acid (as H2SO4)
損失
53-57% loss on drying, 130 °C
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13571-4X2.5KG-R:
13571-VAR-R:
13571-6X2.5KG-R:
13571-VAR-R-D:
13571-BULK-R:
13571-2.5KG-R:
13571-50KG-R:
試験成績書(COA)