Merck
SIAL113NN2L
Wide-Mouth Boston Round Bottle. HDPE
capacity 2 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
high-density polyethylene bottle
natural bottle
natural cap
polypropylene cap
round bottle
wide-mouth bottle
包装
pkg of 3 × 2 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
H
245 mm
キャパシティ
2 L
直径
119 mm
フィッティング
100-415
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These bottles have reliable durability and excellent chemical resistance. They can used for packing, shipping and storage purposes. Supplied with leak-proof polypropylene screw cap.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)