Merck
S114
Supelco
ノル-R-(+)-SCH-23390 塩酸塩
analytical standard
別名:
(R-(+)-7-クロロ-8-ヒドロキシ-1-フェニル-2,3,4,5-テトラヒドロ-1H-3-ベンゾアゼピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16ClNO · HCl
CAS番号:
分子量:
310.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.Oc1cc2[C@H](CNCCc2cc1Cl)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO.ClH/c17-15-8-12-6-7-18-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,18-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
InChI Key
KTHOTRUZLPTFOY-PFEQFJNWSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S114-5MG:
S114-VAR:
S114-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)