包装
set of
メーカー/製品名
RTC QC-MIC-206
アプリケーション
environmental
food and beverages
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
包装
Set contains 8 sterile screw cap vials each containing a Vitroid (a small disk containing the organisms) and 8 - 99mL bottles of phosphate buffer.
その他情報
Refer to the Certificate of Analysis for additional information.
WGK
WGK 1
Jan Code
QCMIC206-8EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)