安全性情報
QC1361
Supelco
Bromate and Bromide-WS
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
ampule of 2 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-017-1
濃度
100% in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
ブロメートとブロミドから分析可能な溶液を調製するための濃縮物を含んでいます。
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
QC1361-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)