PHR3834
Open Ring Aztreonam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic acid, (2S,3S)-2-{(Z)-2-[2-Aminothiazol-4-yl]-2-[2-carboxypropan-2-yloxyimino]acetamido}-3-(sulfoamino)butanoic acid
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1046409
APIファミリー
aztreonam
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 25 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChI Key
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3834-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)