フォーマット
mixture
詳細
This Reference Material (RM) is intended for the identification and quantification of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in aqueous film-forming foams (AFFFs). SRM 8693_cert SRM 8693 _SDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)