Merck
N30000
Supelco
汎用粘度標準、UKAS ISO/IEC17025およびISOガイド17034認証済み
viscosity 80886 mPa.s (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
80886 mPa.s(25 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)