Merck
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16NO6P
CAS番号:
分子量:
373.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
濃度
≥30%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)