Merck
IRMM534C
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
別名:
Aluminum alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM534C
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート