Merck
GXPE2012NI
Supelco
Nickel Skimmer Cone
for Elan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
品質
for Elan
メーカー/製品名
PE2012-Ni
適合性
PerkinElmer Elan 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)