Merck
ERMEC681M
Polyethylene (high level element content)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEC681M
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
WGK
WGK 3
引火点(°F)
281.5 °F
引火点(℃)
138.6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
ERMEC681M-1EA:4548173352336
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート