Merck
ERMBF412A
トウモロコシGMOスタンダードERM-BF412
ERM®, certified reference material, 0% Bt-11, for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR
別名:
GMOスタンダードERM-BF412, トウモロコシBt-11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
ERM®
品質
for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR
組成
genetically modified Bt-11 maize, 0%
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF412A
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)