Merck
CFO09NC
Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
Size 400, Nom. Constant 1.2, Range 240 to 1,200 cSt, (non certified)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This is the non certified version of this viscometer. If you wish to order a certifed viscometer, please refer to the corresponding product CFO09UKC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)