スキップする
C1915
Chloropyramine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
別名:
N-p-Chlorobenzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥3,260
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H20ClN3 · HCl
CAS番号:
分子量:
326.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
228-216-2
MDL number:
¥3,260
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
InChI key
VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T7511PHR134031251
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C1915-VAR: + C1915-10G: + C1915-BULK: + C1915-50G: + C1915-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)