Merck
BCR348R
Human serum (high progesterone)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR348R
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
BCR348R-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート