Merck
A9706
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
≥98%
別名:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
412.30
Beilstein:
3582949
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
≥98%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9706-250G:
A9706-VAR:
A9706-BULK:
A9706-50G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.